重要文件
24643
Supelco
电池充电器
for use with Model 1060 Bag Sampler, AC/DC input 110 V AC
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術
whole air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Model 1060 Bag Sampler
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Battery charger is a 110V AC charger used as accessories for field sampling pumps. It is used with a DC battery in a 1-liter vacuum bag sampler.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)