24436
1 of 10
Millipore
16377
紫色麦康凯肉汤
24412
SGE 导向推杆注射器
19131-U
Hamilton ® RN注射器针头
M7408
麦康凯琼脂
24437
RN 注射器的 SGE 针头
70143
麦康凯琼脂 1 号
21521
Sigma-Aldrich
P3910
蛋白酶 来源于地衣芽孢杆菌
26200-U
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
24414
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
26 ga
N5-5replacement needles
pkg of 5 ea
SGE 036110
50 mm × 0.47 mm
5 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.