重要文件
24403
用于 Agilent/HP 7673 和 7683 自动进样器的 SGE 注射器(配有可拆卸针头)
volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (light orange)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
23 ga
描述
0.5BR-HP-0.63
特點
needle type R (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 000410
針長
42 mm
容積
0.5 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)