重要文件
21544
用于 Agilent/HP 7673、7683 和 6850 ALS 自动进样器的 SGE 注射器(配有固定针头)
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
23 ga
特點
needle type F (cemented needle)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
SGE 002814
針長
42 mm
容積
10 μL
相容性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
SGE 注射器经过设计和测试,符合严苛的自动进样器规格。这些注射器采用独特的活塞设计,有效避免活塞弯曲和卡塞。同时,针尖样式可承受多次快速刺穿隔垫进样;集上述特性于一体的自动进样器注射器实为您的不二之选。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Krzysztof Kotowski et al.
Anticancer research, 40(5), 2613-2625 (2020-05-06)
The occurrence of BRAFV600E mutation causes an up-regulation of the B-raf kinase activity leading to the stabilization of hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) - the promoter of the 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 (PFKFB3) enzyme. The aim of the study was to examine the