文件
23919
Supelco
L-精氨酸琥珀酸 锂盐
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
同義詞:
N-{{[(4S)-4-氨基-4-羧基丁基]氨基}亚氨基甲基}-L-天冬氨酸 锂盐, 锂L-精氨酸琥珀酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18N4O6 · xLi+
分子量::
290.27 (free acid basis)
Beilstein:
6933810
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
InChI 密鑰
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
生化/生理作用
精氨酸琥珀酸是一种碱性氨基酸,由某些细胞从瓜氨酸、天冬氨酸合成而得,在尿素循环或瓜氨酸-NO循环中可用作精氨酸的前体。该反应是由精氨酸琥珀酸酯合成酶所催化的。精氨酸琥珀酸是柠檬酸循环中通过精氨酸琥珀酸酯裂解酶形成富马酸酯的一种前体。精氨酸琥珀酸裂合酶的缺乏可导致精氨酸琥珀酸裂合酶的缺乏。精氨酸琥珀酸酯(ASA)裂合酶缺乏会导致ASA裂解不良。这会导致细胞中的ASA积聚以及尿液中的ASA过量排泄(精氨琥珀酸尿症)。这种疾病几乎在所有方面都与其他尿素循环缺陷具有相同的特征。ASA裂合酶缺乏的最重要特征是其倾向于在患病个体中引起高氨血症。受影响个体中的ASA肾脏排泄速率几乎等于肾小球滤过率(GFR)。ASA本身是否会因为肝细胞积聚而引起一定程度的毒性尚不可知;这种作用可能有助于解释受影响个体的高氨血症发展。无论如何,该疾病的名称是源于尿液中ASA的快速清除,尽管在血浆中也发现了ASA的水平升高。ASA裂合酶缺乏与高死亡率和高发病率相关。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)