重要文件
23378
Supelco
硼硅酸盐玻璃纤维过滤器
A/E Glass Fiber, pore size 1 μm, O.D. 37 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
circles
glass
agency
ASTM® D4600
NIOSH 5001,5006,5008,5012,5014,5016,5026,5027,5502,5504
OSHA 31,58
描述
Gelman A/E (binder free)
包裝
pkg of 500 ea
外徑
37 mm
孔徑
1 μm
1 μm
應用
environmental
industrial hygiene
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Borosilicate glass fiber filters are recommended by the US EPA for high volume air sampling to collect atmospheric particles and aerosols since they are binding free agent.
其他說明
不包括衬垫。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)