Merck
全部照片(3)
重要文件
23141
Magnifier
Compact Lighted Magnifier
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
描述
lens 2 X (ideal for low-level magnification)
包裝
pkg of 1 ea
長度 × 寬度
2 in. (50.8 mm) × 2 in. (50.8 mm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ideal for low-level magnification of data sheets, maps, etc. Large (2 × 2 in. / 50.8 × 50.8 cm) 2x lens retracts into a pocket-sized storage case.
Includes two AAA batteries.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)