重要文件
22590-U
Supelco
Supeltex M-2 Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
NACRES:
SB.54
特點
ferrule type double-tapered
包裝
pkg of 2 ea
技術
gas chromatography (GC): suitable
內徑
0.8 mm
相容性
0.53 mm to like I.D. column
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)