重要文件
22067
连接 NPT 公头的连接头
stainless steel, 1/8 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
同義詞:
Swagelok® 200-1-4 不锈钢连接头,1/8TX1/4P,一只
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115717
eCl@ss:
32035302
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
stainless steel
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
200-1-4
接頭
1/4 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
包括螺母和密封垫。
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)