重要文件
21742-U
用于 Luer 针头和带 TLL 锁定器进样针的 Hamilton® 针头
KEL-F hub, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
針尺寸
22 ga
特點
KEL-F hub
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 90422
針長
51 mm (2 in.)
相容性
for use with Hamilton LT and TLL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)