重要文件
20063
Supelco
ORBO 1103 Porapak-Q (50/80), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
47131900
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
W,W,W separators
agency
NIOSH 2505,2521
產品線
ORBO
成份
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
包裝
pkg of 50 ea
製造商/商標名
ORBO 1103
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 長度
6 mm × 100 mm
基質
Porapak Q
粒徑
50-80 mesh
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相關類別
一般說明
  • ORBO 1103 Porapak-Q (50/80),150/75 mg溶剂解吸管设计用于气体和蒸气采样。
  • 它包含两张相同选择性吸附剂床,用玻璃棉或泡沫隔开。
  • 试管的双层或两床结构可以在较小的备用床中捕获任何样品穿透物。
法律資訊
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
PoraPak is a trademark of Waters
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)