重要文件
13126-U
Supelco
金属填充GC色谱柱(常规配置)
phase 10% Carbowax 20M, matrix 80/100 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
NACRES:
SB.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
stainless steel column
製造商/商標名
Agilent
參數
60-225 °C temperature (isothermal or programmed)
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 外徑 × 內徑
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
基質
80/100 Chromosorb W HP support
基質活性組
10% Carbowax 20M phase
柱類型
packed GC
相容性
for use with Agilent Configuration A
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
在填充柱中,载气渗透通过多孔床,并通过移动溶质来实现分离。填充柱由两种主要材料组成;不锈钢和Pyrex玻璃。金属填充柱更适合长时间和高载气流速,以耐受高压。†Chromosorb W是一种易碎的白色固体,通过使用助焊剂加热硅藻土制备。产生的精细结构被粘合在玻璃上,从而形成大而不规则的孔。†Hp是将支持物分类为高性能等级。†
对于不需要玻璃惰性的低要求应用,应使用经济型的金属柱。该色谱柱具有一般性配置,并可小心将其弯曲以适用于大多数仪器。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Robert L. Grob and Eugene F. Barry
Modern Practice of Gas Chromatography, 76-76 (2004)
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 27-27 (2008)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)