重要文件
06370595
香草醛
primary reference standard
同義詞:
4-羟基-3-甲氧苯甲醛, 香草醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
CAS號碼:
分子量::
152.15
Beilstein:
472792
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
primary reference standard
蒸汽密度
5.3 (vs air)
蒸汽壓力
>0.01 mmHg ( 25 °C)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(C=O)ccc1O
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
閃點(°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)