重要文件
04437
Supelco
二甲吩草胺
reference material
同義詞:
2-氯-N-(2,4-二甲基-3-噻酚)-N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)乙酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H18ClNO2S
CAS號碼:
分子量::
275.79
Beilstein:
8143313
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reference material
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
SMILES 字串
COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
JLYFCTQDENRSOL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)