重要文件
04357
Supelco
卞氯三唑醇
reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H19Cl2N3O
CAS號碼:
分子量::
328.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reference material
化驗
≥94.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
SMILES 字串
CC(C)(C)C(O)C(Cc1ccc(Cl)cc1Cl)n2cncn2
InChI
1S/C15H19Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-5,7-9,13-14,21H,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
URDNHJIVMYZFRT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)