Merck
全部照片(11)
重要文件
ZRB1761
Sigma-Aldrich
抗ZO-1抗体,克隆号4E14,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4E14, monoclonal
recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt ~195.46 kDa
observed mol wt ~250 kDa
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
monkey
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆4E14是ZooMAb®兔重组单克隆抗体,可特异性检测紧密连接蛋白ZO-1。
免疫原
GST/His标记的重组片段,对应于人紧密连接蛋白ZO-1(ZO1)N端一半的145个氨基酸。
應用
质控检验
通过蛋白质免疫印迹法在A549细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质免疫印迹(Western Blotting)分析:该抗体以1:1,000稀释度在A549细胞中检测到ZO-1。
应用检验
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:1,000稀释液在HepG2、MCF-7和NIH3T3细胞中检测到ZO-1。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表批次的1:100稀释液可在人肾组织切片中检测到ZO-1。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在MCF-7细胞中检测到ZO-1。
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗-ZO-1抗体(克隆4E14,ZooMAb®,货号ZRB1761)是一种重组兔单克隆抗体,特异性靶向ZO-1,并已测试可用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
標靶描述
紧密连接蛋白ZO-1(UniProt编号:Q07157;又称为Tight junction protein 1,Zona occludens protein 1,闭合小环蛋白1,闭锁小带蛋白1)由TJP1(又名ZO1)基因(Gene ID编号:7082)编码。TJP1、TJP2和TJP3(ZO-1、ZO-2和ZO-3)是密切相关的支架蛋白,可以将紧密连接(tight junction, TJ)跨膜蛋白与肌动蛋白细胞骨架连接在一起。紧密连接的作用是限制物质通过细胞旁间隙的移动,并作为上皮细胞和内皮细胞组成不同的顶端和基底外侧质膜区域之间的边界。 Zo-1是同型二聚体外周膜蛋白,也可通过其PDZ2结构域(aa 296-264)与TJP2和TJP2形成异二聚体。据报道,ZO-1是管腔形成以及有效的上皮极化和屏障形成的重要因子。在伪足小体(podosome)形成及相关功能中发挥作用,从而调节细胞黏附和基质重塑。在伪足小体中,它主要位于肌动蛋白核心周围的环结构。已研究ZO-1的两种亚型。长亚型(-亚型)主要存在于大多数上皮细胞连接,缺少922-1001氨基酸的短亚型存在于内皮细胞连接以及肾小球和生精小管Sertoli细胞的上皮细胞连接。 通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组小鼠单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)