重要文件
ZFNDHFR
SAFC
CompoZr® 基因敲除 ZFN 试剂盒- CHO DHFR
dihydrofolate reductase
同義詞:
CHO 细胞 CompoZr ® 基因敲除 ZFN 试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.75
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
產品線
CompoZr®
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
CompoZr 基因敲除 ZFN 在基因特异性目标位点产生靶向双链断裂。通过非同源末端连接的细胞过程,该双链断裂可导致 DNA 序列的改变,从而创建目标基因的功能性敲除。为了尽可能创建功能性基因敲除,CompoZr 基因敲除 ZFN 靶向目标基因编码区的前 2/3。
外觀
提供了CompoZr基因敲除ZFN,作为两个编码基因特异性锌指核酸酶的质粒。
法律資訊
所有锌指核酸酶均经 Sangamo Biosciences 许可销售。如需购买 CompoZr ZFN 时提供的标签许可副本,请访问 ZFN 标签许可页面。
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
文章
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
信號肽是存在於分泌蛋白質 N 末端的 5-30 個氨基酸 (aa) 的肽。
相關內容
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.