一般說明
这些预灌装管适合BeadBug™微管均质器,并配有标准的酸洗玻璃珠,三纯锆珠或不锈钢珠。
三纯珠是分子生物学级的,经过酸洗、热处理和测试,没有核酸酶。
不锈钢珠也经过酸洗。
所有管路均为带螺旋盖的无裙边管路
三纯珠是分子生物学级的,经过酸洗、热处理和测试,没有核酸酶。
不锈钢珠也经过酸洗。
所有管路均为带螺旋盖的无裙边管路
法律資訊
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
American journal of physiology. Renal physiology, 319(5), F754-F764 (2020-09-15)
The thiazide-sensitive Na+-Cl- cotransporter (NCC) is more abundant in kidneys of female subjects than of male subjects. Because morphological remodeling of the distal convoluted tubule (DCT) is dependent on NCC activity, it has been generally assumed that there is a