Merck
全部照片(3)
重要文件
Z744125
Lab-Sorb kit
with 25 medium bags
同義詞:
spill control, spill granules
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
47131905
包裝
pack of 25 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech SORB-2100
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
LabSorb kit with 25 medium bags, converts liquid waste to a sold, for quick and easy disposal
法律資訊
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)