重要文件
Z742102
细胞滤网
blue, Individually Wrapped, sterile; γ-irradiated, pack of 50 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104932
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Nylon
blue
無菌
sterile; γ-irradiated
包裝
pack of 50 ea
pkg of (individually wrapped)
製造商/商標名
MIDSCI SG-40ICS
孔徑
40 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
MIDSCI 细胞过滤网可用于许多应用,包括分离细胞和清除团块或碎片。MIDSCI 细胞过滤器与标准的 50mL 离心管兼容。独特的杵设计提高了过滤网中的材料在操作过程中的可操作性。
  • 带有尼龙网过滤器的聚丙烯外壳消除了用纱布、纸、尼龙网或其他材料制造过滤器的需要
  • 过滤网外壳的凸缘延伸超过了离心管的边缘,可以用镊子进行无菌操作
  • 外壳上的延伸抓片便于操作
  • 提供三种孔隙度:40、70、100 um
  • 颜色根据网格孔隙率编码,易于识别
  • 包装的无菌包装(经伽马射线辐照),包装在单独包装的可剥开的纸/塑料包装纸中,或散装在袋子中
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jessica M Vélez et al.
PloS one, 16(1), e0231367-e0231367 (2021-01-07)
The ectomycorrhizal fungal symbiont Cenococcum geophilum is of high interest as it is globally distributed, associates with many plant species, and has resistance to multiple environmental stressors. C. geophilum is only known from asexual states but is often considered a
文章
Take a deep dive into the world of 3D cell culture courtesy of Corning and understand why the Corning® spheroid microplate can be an asset in the evolution of 3D cell culture.
條款
Understand how Corning® Spheroid Microplates can be used for generating and culturing tumor spheroids in a 96-well ­spheroid microplate format.
了解如何使用康寧®球形微孔板以 96 孔球形微孔板格式產生和培養腫瘤球。
分步腫瘤球形成方案,可用於產生 3D 癌症幹細胞球體。
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.