重要文件
Z740417
Specimen containers with snap cap
size 300 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene cap
polypropylene container
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Simport C580-3
尺寸
300 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)