重要文件
Z740291
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 0.5 - 0.8 mL tubes/21 tube capacity per rotisserie
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103811
NACRES:
NB.73
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Cole Parmer 439735
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
法律資訊
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)