重要文件
Z733865
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
disperser element for T-18 basic disperser, 14 mm, 10/cs
同義詞:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polycarbonate
特點
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
包裝
case of 12
pack of 12
製造商/商標名
IKA 3452300
直徑
14 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Vendor has changed pack size from 10EA to 12EA
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)