重要文件
Z688312
LightSafe 微量离心管
capacity 1.5 mL, conical black polypropylene
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cap (attached)
conical black polypropylene
無菌
non-sterile
特點
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
包裝
pack of 500
製造商/商標名
Cole Parmer 633380
容量
1.5 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
LiteSafe 0.5 & 1.5 mL 微量离心管由医用级聚丙烯制成,不含RNA酶/DNA酶(5 mL试管除外),可承受的最大离心转速为15,000 x g′。接插式密封盖提供紧密密封,可防止在离心过程中意外打开。5 mL聚丙烯管可承受的最大离心转速为5,000 x g′。可高压灭菌,可在低至-90°C的温度下储存。
特點和優勢
  • 不含 RNase和DNase,可在122°C下高压蒸汽灭菌。
  • 不透明的阻隔管有助于保护光敏样品。
  • 适合与荧光探针或溴化乙锭一起使用。
  • 由生物相容性聚丙烯制成,可在 -100°C 下储存。
  • 接插式密封盖确保在打开过程中不出现意外泄漏。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)