重要文件
Z663050
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 1500-2M
同義詞:
laboratory balance, weighing balance
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111502
暫時無法取得訂價和供貨情況
AC/DC 輸入
230 V
材料
stainless steel weighing plate
特點
CE compliant
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kern EW 1500-2M
存貨情形
not available in USA and Canada
最大稱重量測量範圍
1500 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
W × 深度 × H
180 mm × 230 mm × 85 mm
平台直徑
140 mm
重量
2 kg
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)