重要文件
Z658014
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotor 1628
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
Holds 1 x 15 mL tube
製造商/商標名
Hettich 1621
存貨情形
available only in EU
not available in USA and Canada
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with rotor 1628 (Z665533)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • compatible with rotor 1628 (Z665533)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)