重要文件
Z637149
BRAND® PE 紫外比色皿盖
round orange lid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
round orange lid
製造商/商標名
BRAND
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
圆形封盖关闭严密,并可存储最低 -20°C 的样品
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)