重要文件
Z627607
BRAND ® Dispensette ® 有机瓶口分液器,模拟可调体积
with SafetyPrime, volume 0.5-5 mL
同義詞:
bottle top dispensers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
incremental 0.01 mL
DE-M marking
with SafetyPrime
with recirculating valve
製造商/商標名
BRAND 4730131 EU
BrandTech 4731131 US
容積
0.5-5 mL
接頭
GL 45
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Dispensette Organic(黄色编码):用于分配有机溶剂,包括:氯化和氟化烃(例如三氯三氟乙烷和二氯甲烷)、浓酸(例如 HCI 和 HNO 3 )、三氟乙酸 (TFE)、四氢呋喃 (THF) 和过氧化物。
  • 可更换灌注阀,便于拆卸清洗
  • 121°C 高压灭菌
  • 使用模拟玻片快速调整音量
  • 使用提供的工具进行简单的校准调节
  • SafetyPrime 再循环阀减少试剂浪费,安全排放系统减少意外配药和飞溅的风险
  • 可 360° 旋转阀块,使瓶标签面向用户
  • 伸缩式灌装管可轻松调节至不同尺寸的瓶
与介质接触的分液器有机部件包括:硼硅玻璃、陶瓷、钽、ETFE、FEP 和PFA。放电管安全螺帽为 PP 型。
操作限度:
  • 最大蒸汽压 500 mbar
  • 粘度最大值 500 mm 2 /s
  • 最高温度 40°C
  • 最大密度 2.2 g/cm3
  • 准确度:±0.5%,精密度:±0.1%
特點和優勢
  • Simple: Wide range of applications for organic solvents, acids, alkalis and saline solutions.
  • Easy: Minimum operating forces, maximum comfort.
  • Efficient: Reliable in challenging continuous operation and with aggressive media.
聯結
参见 兼容性图表 选择正确的瓶口分配器。
其他說明
BR4730131(印度)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
SafetyPrime is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)