重要文件
Z623504
Hettich® plate carriers
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, plate carrier for rotors 1645; 1725
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
Holds 1 x MTP, CPplate
包裝
pack of 4 ea
製造商/商標名
Hettich 4345
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with rotors 1645 (Z727938) & 1725 (Z631124)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • compatible with rotors 1645 and 1725 (Z631124)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)