重要文件
Z600237
Hellma® 半微量吸收比色皿
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
同義詞:
半微量光学比色皿
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Suprasil® quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 104B-QS
參數
200-2,500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
1,400 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带PTFE盖、黑色侧壁和底座
包裝
以包含单个比色皿的包装出售(1EA = 1个比色皿)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)