重要文件
Z355011
Millipore
Millicell® HA culture plate inserts
pore size 0.45 μm, diam. 30 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Millipore PIHA03050
直徑
30 mm
孔徑
0.45 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Mixed cellulose esters membrane (HATF) in a polystyrene housing
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)