重要文件
Z352543
Sigma-Aldrich
Glass plates for Sigma-Aldrich® sequencing units
size 20 cm × 42 cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105600
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
尺寸
20 cm × 42 cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
Sets include one rectangular and one notched plate.
法律資訊
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)