重要文件
Z340421
Sigma-Aldrich
梯度混合器
size 100 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105300
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
尺寸
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Sigma提供四种尺寸的梯度混合器。小型15和30 mL混合器非常适合使用蔗糖或氯化铯溶液制备离心梯度。较大的50和100 mL混合器主要用于制备线性聚丙烯酰胺凝胶梯度。 100 mL混合器配置为与多播器系统一起使用。所有混合器均由单个丙烯酸树脂块生产。它们由两个腔室、一个储液室和一个混合腔室以及一个互连阀组成。第二个阀调节混合室的输出流量。可以将磁力搅拌棒放置在混合室中,以保持恒定的梯度。所有混合器均底座均平坦,可将其放置在磁力搅拌器上。它们还具有支撑杆,可用于将搅拌器固定到支架上,以提高稳定性。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)