重要文件
Z340391
Sigma-Aldrich
梯度混合器
size 15 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105300
暫時無法取得訂價和供貨情況
尺寸
15 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Sigma提供四种尺寸的梯度混合器。小型15和30 mL混合器非常适合使用蔗糖或氯化铯溶液制备离心梯度。较大的50和100 mL混合器主要用于制备线性聚丙烯酰胺凝胶梯度。 100 mL混合器配置为与多播器系统一起使用。所有混合器均由单个丙烯酸树脂块生产。它们由两个腔室、一个储液室和一个混合腔室以及一个互连阀组成。第二个阀调节混合室的输出流量。可以将磁力搅拌棒放置在混合室中,以保持恒定的梯度。所有混合器均底座均平坦,可将其放置在磁力搅拌器上。它们还具有支撑杆,可用于将搅拌器固定到支架上,以提高稳定性。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rawad Hodeify et al.
Science advances, 4(9), eaau1935-eaau1935 (2018-09-29)
Store-operated Ca2+ entry (SOCE) encodes a range of cellular responses downstream of Ca2+ influx through the SOCE channel Orai1. Orai1 recycles at the plasma membrane (PM), with ~40% of the total Orai1 pool residing at the PM at steady state.