重要文件
Z329134
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 38 mm, bar diam. 10 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
製造商/商標名
BRAND 137617
長度
38 mm
桿直徑
10 mm
支承環直徑
11 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
其他說明
BR137617 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)