文件
Z325821
BRAND® BLAUBRAND®刻度移液管,(TD, EX) 量出校准
 type 1 (zero on top), capacity 2 mL , with 0.02 subdivisions
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
特點
class AS
graduation
subdivision 0.02 mL
partial delivery
包裝
pack of 12
製造商/商標名
BRAND 27725
測量範圍
accuracy: 0.02 mL
容量
2 mL , with 0.02 subdivisions
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
AR-Glass®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
其他說明
BR27725 (India)
法律資訊
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
本頁包含有關使用和處理移液器及移液輔助工具的詳細資訊。