重要文件
Z325082
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 40 mL, one mark
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
AR-Glas®
描述
total delivery Ex + 15 sec waiting time
特點
class AS
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
BRAND 29717
容量
40 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Additional to DIN
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
其他說明
BR29717 (India)
法律資訊
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
本頁包含有關使用和處理移液器及移液輔助工具的詳細資訊。
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.