重要文件
Z290521
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 300 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass housing
特點
graduation
包裝
pkg of 1 ea
漏斗容量
300 mL
膜直徑
47 mm
頸直徑
47 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)