重要文件
Y4000
Millipore
选择酵母提取物
powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
Saccharomyces cerevisiae
品質等級
形狀
powder
溶解度
H2O: 1%, hazy
應用
microbiology
SMILES 字串
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI 密鑰
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于各种微生物的一般细菌学用途。
酵母提取物被用作多种微生物和分子遗传学应用的细菌学培养基成分。
其他說明
自溶酵母的水溶性部分,含有完整的 B 族复合维生素。 酵母提取物是氨基酸、肽、水溶性维生素和碳水化合物组成的混合物,可用作培养基添加剂。
注意
may contain black specks
準備報告
喷雾干燥的自溶性酵母提取物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)