推薦產品
用途
sufficient for 100 extractions
sufficient for 500 amplifications
sufficient for 500 reactions
特點
dNTPs included
hotstart
技術
PCR: suitable
顏色
colorless
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
基因组DNA提取自0.5至0.7 cm的植物叶盘,该叶盘通过标准打孔器获得并在95 oC下Extraction Solution中孵育10分钟。向提取物中加入等体积的Dilution Solution,以便在PCR反应前中和抑制物。随后将一部分DNA提取物加入到含有引物和Extract-N-Amp PCR ReadyMix(包含在试剂盒内)的PCR反应物中。
應用
它已被用于从新鲜蘑菇中提取DNA。
特點和優勢
- 可在15分钟内一步提取出用于PCR反应的植物基因组DNA
- 专为直接从提取物进行扩增而配置的PCR ReadyMix™
- 适用于基因组DNA的高度特异性PCR扩增的热启动抗体
- 提取物可在4 °C 下至少稳定保存6个月
- PCR用植物基因组DNA可以在15分钟内提取。
- 无需冷冻、机械破碎、有机溶剂萃取、柱纯化或沉淀
- 经过特别配制的PCR ReadyMix 和提取的DNA一起使用
- 热启动抗体确保基因组DNA的高度特异性PCR扩增
- 适用于高通量植物基因分析
- 无需长时间的酶消化,节省时间和精力
- 提取的DNA在4 °C 下至少6个月保持稳定。
成分
Dilution Solution- D5688-12mL
Extract-N-Amp PCR ReadyMix. This 2X PCR reaction mix contains buffer, salts, dNTPs, Taq polymerase, and JumpStart Taq antibody.- E3004- 5 x 1.2 ml
Collection tubes
其他說明
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
法律資訊
相關產品
Not applicable
客戶也查看了
文章
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
簡單的 DNA/RNA 純化方法有助於從各種來源進行基因組分析,提高研究效率。
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
條款
The Extract-N-Amp™ Plant PCR Kits contain all of the reagents required to rapidly extract and amplify genomic DNA from plant leaves.
相關內容
The Extract-N-Amp™ Plant PCR Kits contain all of the reagents required to rapidly extract and amplify genomic DNA from plant leaves.