Merck
全部照片(5)
重要文件
WH0000213M1
Sigma-Aldrich
单克隆抗-ALB 小鼠抗
clone 1G12-1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
抗-DKFZp779N1935, 抗-PRO0883, 抗-PRO1341, 抗-白蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1G12-1B3, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG1κ
GenBank登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ALB(213)
相關類別
一般說明
白蛋白是一种可溶性单体蛋白,约占血清蛋白的一半。白蛋白主要用作类固醇、脂肪酸和甲状腺激素的载体蛋白,并在稳定细胞外液量中起作用。白蛋白是分子量为65,000的球状未糖基化血清蛋白。白蛋白在肝脏中合成为前白蛋白原,其N端肽在新生蛋白质从粗面内质网释放之前被去除。产物前白蛋白又在高尔基小泡中裂解,产生分泌的白蛋白。(由RefSeq提供)
免疫原
ALB(AAH34023, 19 a.a.~ 609 a.a)带有GST标签的全长重组蛋白。仅GST标签的MW为26 KDa。
序列
RGVFRRDAHKSEVAHRFKDLGEENFKALVLIAFAQYLQQCPFEDHVKLVNEVTEFAKTCVADESAENCDKSLHTLFGDKLCTVATLRETYGEMADCCAKQEPERNECFLQHKDDNPNLPRLVRPEVDVMCTAFHDNEETFLKKYLYEIARRHPYFYAPELLFFAKRYKAAFTECCQAADKAACLLPKLDELRDEGKASSAKQRLKCASLQKFGERAFKAWAVARLSQRFPKAEFAEVSKLVTDLTKVHTECCHGDLLECADDRADLAKYICENQDSISSKLKECCEKPLLEKSHCIAEVENDEMPADLPSLAADFVESKDVCKNYAEAKDVFLGMFLYEYARRHPDYSVVLLLRLAKTYETTLEKCCAAADPHECYAKVFDEFKPLVEEPQNLIKQNCELFEQLGEYKFQNALLVRYTKKVPQVSTPTLVEVSRNLGKVGSKCCKHPEAKRMPCAEDYLSVVLNQLCVLHEKTPVSDRVTKCCTESLVNRRPCFSALEVDETYVPKEFNAETFTFHADICTLSEKERQIKKQTALVELVKHKPKATKEQLKAVMDDFAAFVEKCCKADDKETCFAEGGKKLVAASQAALGL
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
法律資訊
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。