重要文件
V5888
Sigma-Aldrich
VUF 5574
同義詞:
N-(2-Methoxyphenyl)-N′-[2-(3-pyridinyl)-4-quinazolinyl]-urea
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H17N5O2
CAS號碼:
分子量::
371.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
顏色
white
溶解度
DMSO: soluble 1.5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES 字串
COc1ccccc1NC(=O)Nc2nc(nc3ccccc23)-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N5O2/c1-28-18-11-5-4-10-17(18)24-21(27)26-20-15-8-2-3-9-16(15)23-19(25-20)14-7-6-12-22-13-14/h2-13H,1H3,(H2,23,24,25,26,27)
InChI 密鑰
YRAFEJSZTVWUMD-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADORA3(140)
生化/生理作用
Potent, selective, and competitive A3 adenosine receptor antagonist.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)