生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
water: 1 mg/mL, clear, colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)CC3(CCCCC3)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC2=O)C(C)C)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O)cc1
InChI
1S/C53H77N13O11S2/c1-4-77-34-19-17-33(18-20-34)26-36-46(71)62-37(25-32-13-7-5-8-14-32)48(73)65-44(31(2)3)50(75)63-38(27-41(54)67)47(72)64-39(30-78-79-53(28-43(69)60-36)21-9-6-10-22-53)51(76)66-24-12-16-40(66)49(74)61-35(15-11-23-58-52(56)57)45(70)59-29-42(55)68/h5,7-8,13-14,17-20,31,35-40,44H,4,6,9-12,15-16,21-30H2,1-3H3,(H2,54,67)(H2,55,68)(H,59,70)(H,60,69)(H,61,74)(H,62,71)(H,63,75)(H,64,72)(H,65,73)(H4,56,57,58)/t35-,36-,37-,38-,39-,40-,44-/m0/s1
InChI 密鑰
SDFJYGJKEXYVCG-ZZTMPEIHSA-N
基因資訊
human ... AVPR1A(552) , AVPR2(554) , OXT(5020) , OXTR(5021)
mouse ... AVPR1A(54140) , AVPR2(12000)
rat ... AVPR1A(25107) , AVPR2(25108) , OXT(18429) , OXTR(18430)
Amino Acid Sequence
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3