文件
V3628
Sigma-Aldrich
血管活性肠肽人、猪、大鼠
≥95% (HPLC), powder
同義詞:
VIP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C147H238N44O42S
CAS號碼:
分子量::
3325.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
1% acetic acid: 0.1%, clear, colorless
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](N)Cc4c[nH]cn4)C(C)C)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C147H238N44O42S/c1-18-75(12)115(143(231)182-97(56-72(6)7)131(219)174-94(118(156)206)61-108(153)199)189-140(228)106(68-193)186-135(223)102(63-110(155)201)179-132(220)96(55-71(4)5)176-133(221)98(58-81-37-41-84(196)42-38-81)177-126(214)88(33-23-26-49-149)168-124(212)89(34-24-27-50-150)172-141(229)113(73(8)9)187-119(207)76(13)165-122(210)93(47-53-234-17)171-128(216)92(45-46-107(152)198)170-123(211)87(32-22-25-48-148)167-125(213)90(35-28-51-162-146(157)158)169-130(218)95(54-70(2)3)175-127(215)91(36-29-52-163-147(159)160)173-144(232)116(78(15)194)190-137(225)99(59-82-39-43-85(197)44-40-82)178-134(222)101(62-109(154)200)180-136(224)104(65-112(204)205)184-145(233)117(79(16)195)191-138(226)100(57-80-30-20-19-21-31-80)183-142(230)114(74(10)11)188-120(208)77(14)166-129(217)103(64-111(202)203)181-139(227)105(67-192)185-121(209)86(151)60-83-66-161-69-164-83/h19-21,30-31,37-44,66,69-79,86-106,113-117,192-197H,18,22-29,32-36,45-65,67-68,148-151H2,1-17H3,(H2,152,198)(H2,153,199)(H2,154,200)(H2,155,201)(H2,156,206)(H,161,164)(H,165,210)(H,166,217)(H,167,213)(H,168,212)(H,169,218)(H,170,211)(H,171,216)(H,172,229)(H,173,232)(H,174,219)(H,175,215)(H,176,221)(H,177,214)(H,178,222)(H,179,220)(H,180,224)(H,181,227)(H,182,231)(H,183,230)(H,184,233)(H,185,209)(H,186,223)(H,187,207)(H,188,208)(H,189,228)(H,190,225)(H,191,226)(H,202,203)(H,204,205)(H4,157,158,162)(H4,159,160,163)/t75-,76-,77-,78+,79+,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,113-,114-,115-,116-,117-/m0/s1
InChI 密鑰
HEOYHMUESMJFDC-RIWXPGAOSA-N
基因資訊
human ... VIP(7432)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Amino Acid Sequence
His-Ser-Asp-Ala-Val-Phe-Thr-Asp-Asn-Tyr-Thr-Arg-Leu-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ile-Leu-Asn-NH2
一般說明
血管活性肠肽 (VIP) 基因定位于人类染色体 6q25.2。该基因编码一种含有 28 个氨基酸的神经肽。Vip 属于胰高血糖素/促胰液素超家族,在进化过程中是保守的。主要局限于中枢和周围神经系统。
應用
以血管活性肠肽人、猪、大鼠为抗原,采用免疫组织化学和电镜技术,对鸡前胃神经系统进行了系统研究。
血管活性肠肽作为免疫原应用于免疫组织化学分析。 在细胞迁移实验中也有应用。
生化/生理作用
广泛分布于中枢和外周神经系统的神经肽。本品为血管扩张剂、支气管扩张剂和平滑肌松弛剂。它调节许多免疫系统细胞类型的活性。是胚胎交感神经元的有丝分裂原。其神经保护作用是通过神经胶质细胞释放活性依赖性神经营养因子介导的。
血管活性肠肽 (VIP) 具有抗炎和免疫调节功能。其控制了类风湿性关节炎的发病。还参与神经母细胞瘤分化、 和胰腺胰岛素分泌。Vip 通过 G 蛋白偶联受体展示其功能。VIP 的其他一些重要作用与消化系统、呼吸系统、心血管系统和生殖系统有关。
血管活性肠肽是一种中枢神经系统合成的神经肽,能促进鸡和大鼠大脑皮质和下丘脑 3′,5′-环磷酸腺苷的形成。VIP 还调节胆碱能以及 5-羟色胺能神经递质系统。
準備報告
血管活性肠肽人、猪、大鼠溶于含 0.1% 乙酸的水中,得到澄清、无色溶液。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Comprehensive copy number variant (CNV) analysis of neuronal pathways genes in psychiatric disorders identifies rare variants within patients
Saus E, et al.
Journal of Psychiatric Research, 44(14), 971-978 (2010)
Pharmacology and functions of receptors for vasoactive intestinal peptide and pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide: IUPHAR Review 1
Harmar AJ, et al.
British Journal of Pharmacology, 166(1), 4-17 (2012)
Histopathology and ultrastructure of Platichthys flesus naturally infected with Anisakis simplex sl larvae (Nematoda: Anisakidae)
Dezfuli BS, et al.
The Journal of Parasitology, 93(6), 1416-1423 (2011)
Neural correlates of migration: activation of hypothalamic clock (s) in and out of migratory state in the blackheaded bunting (Emberiza melanocephala)
Rastogi A, et al.
PLoS ONE, 8(10), e70065-e70065 (2013)
The chemical code of porcine enteric neurons and the number of enteric glial cells are altered by dietary probiotics
Di Giancamillo A, et al.
Neurogastroenterology and Motility, 22(9), e271-e278 (2010)