重要文件
V2131
Sigma-Aldrich
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
≥97% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C51H100N22O11
CAS號碼:
分子量::
1197.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97% (HPLC)
成份
Peptide content, ≥65%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)C(C)C)C(C)O)C(O)=O
基底
Protein kinase C substrate
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C House et al.
The Journal of biological chemistry, 262(2), 772-777 (1987-01-15)
The substrate specificity of protein kinase C has been examined using a series of synthetic peptide analogs of glycogen synthase, ribosomal protein S6, and the epidermal growth factor receptor. The glycogen synthase analog peptide Pro1-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ala-Ala10 was phosphorylated at Ser7 with