化驗
≥97% (HPLC)
藥物控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
顏色
white to off-white
mp
≥205 °C
溶解度
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1
InChI 密鑰
XSEGWEUVSZRCBC-ZVBLRVHNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
準備報告
取代透過
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges