Merck
全部照片(5)
重要文件
U6382
Sigma-Aldrich
抗UCP-1 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
Ucp1 抗体, Ucp1抗体 - 兔抗UCP-1抗体, 抗解偶联蛋白1
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~32 kDa
物種活性
mouse, human, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of mouse brown adipose tissue.
western blot: 1:1,000 using mitochondrial extract of rat brown adipose tissue
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... UCP1(7350)
mouse ... Ucp1(22227)
rat ... Ucp1(24860)
一般說明
解偶联蛋白(UCP1)是一种32 kDa的线粒体内膜蛋白。它作为形成二聚体的质子通道具有活性。它可以结合嘌呤核苷酸,并且能够被脂肪酸激活。
特異性
UCP-1抗体能够特异性识别人、小鼠和大鼠的UCP-1。免疫肽能够特异性抑制UCP-1条带的染色。被抗体识别的表位能够耐受常规的福尔马林固定和石蜡包埋。
免疫原
该合成肽与KLH偶联,其对应于具有N末端半胱氨酸的人UCP1序列(氨基酸145-159)。在大鼠和小鼠UCP1中的相应序列是相同的。
應用
兔抗UCP-1抗体可用于免疫印迹和免疫组化。
生化/生理作用
解偶联蛋白(UCP)是氧化磷酸化酶促解偶联剂的转运蛋白。它们能够将由呼吸链泵出的质子送回到线粒体基质中。UCP-1仅在啮齿类动物和新生儿的褐色脂肪组织(BAT)中,其中,它受去甲肾上腺素和甲状腺激素的调节。UCP-1依赖于一种必需的辅因子——CoQ(泛醌)。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白以及15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Severe burn injury induces thermogenically functional mitochondria in murine white adipose tissue
Porter C, et al.
Shock, 44(3), 258-258 (2015)
The mitochondrial uncoupling proteins
Ledesma A, et al.
Genome Biology, 3(12), 652-660 (2002)
Anti-obesity and metabolic efficacy of the beta3-adrenergic agonist, CL316243, in mice at thermoneutrality compared to 22? C
Xiao C, et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 23(7), 1450-1459 (2015)
The molecular features of uncoupling protein 1 support a conventional mitochondrial carrier-like mechanism
Crichton PG, et al.
Biochimie, 134(12), 35-35 (2017)
Towards a molecular understanding of adaptive thermogenesis
Lowell BB, et al.
Nature, 404(6778), 652-660 (2000)