重要文件
TMO95040452
Nunc® 96 DeepWell板,未经处理
untreated, polystyrene, non-sterile, without lid, natural, case of 50 ea
同義詞:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate, sample processing plate, sample storage plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.15
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
natural
polypropylene
polystyrene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
case of 50 ea
製造商/商標名
Nunc 95040452
板長度 × 寬度
128 mm × 86 mm
尺寸
96 well
顏色
natural
適合性
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Nunc® 96 DeepWell 圆底孔板
  • 独特的低位设计,采用共用孔技术,可增加孔的体积
  • 1.3和2.0 mL容积
  • 最佳的存储容量和更好的混合性能
  • 圆孔形状可减少液体滞留
  • 可选孔盖用于安全存储–最小化对每个孔的深入
  • 样品收集、存储、组合化学和文库应用的理想选择
  • 可耐受组合化学中使用的大多数化学品、溶剂和酒精
  • 广泛用于细菌和酵母菌的生长
  • 易于使用的自动样品处理仪器
  • 字母数字网格便于快速识别样品
  • 样品收集、存储和组合化学和文库应用的理想选择
  • 用孔盖和密封胶带密封
  • 用作Nunc过滤板的理想收集孔板
法律資訊
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)