重要文件
TMO4114-0045
Nalgene® vented sterile caps for Erlenmeyer flasks
500/2000 mL flasks, polypropylene, high-density polyethylene, capacity 45 L, pore size 0.2 μm, case of 4 ea, case of 12 ea
同義詞:
vented closure, vented single use closure
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
high-density polyethylene
polypropylene
特點
vented
包裝
case of 12 ea
case of 4 ea
製造商/商標名
Nalgene 4114-0045
容量
45 L
孔徑
0.2 μm pore size
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ensure a sterile gas exchange for shaker and suspension cell culture by using Thermo Scientific Nalgene Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Bonjour, Est-il possible d'avoir un aperçu du bouchon ? Je suis a la recherche de bouchons ventilés en plastique souple pour adapter sur des erlenmeyer jusque 2L pour de la fermentation bactérienne.
    1 answer
    1. Please see the image below to review this product.