重要文件
TMO155411
Nunc ® Lab-Tek ® II 腔室盖玻片
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 8, sterile, case of 96 ea
同義詞:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41161502
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
無菌
sterile
sterile
品質
CE marked
包裝
case of 96 ea
case of 96
製造商/商標名
Nunc 155411
長度 × 寬度
57 mm × 25 mm
小室尺寸
8
適合性
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 非常适合共聚焦图像分析
  • 最适合高功率倒置显微镜观察
  • 腔室盖玻片
  • 培养液槽不可拆卸
法律資訊
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)